Drukuj
Siarczan(VI) sodu, bezwodny ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Dostawca: Honeywell Chemicals
71962-1KG 71962-5KG
71962-1KGEA 187 PLN
71962-1KG 71962-5KG
Siarczan(VI) sodu, bezwodny ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Siarczan(VI) sodu
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: Na₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 884 °C
Gęstość: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 1 %
pH (5 %, 20°C) 5.0 - 7.5
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %