Drukuj
Siarczan(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
71959-1KG 71959-5KG 71959-250G
SIAL71959-1KGEA 1120 PLN
SIAL71959-1KG SIAL71959-5KG SIAL71959-250G
Siarczan(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 888
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM