Siarczan(VI) sodu, bezwodny 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
28114.296EA
346
PLN
28114.296
28114.365
28114.230
28114.460
28114.260
Siarczan(VI) sodu, bezwodny 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Siarczan(VI) sodu
Formuła:
Na₂SO₄ Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 888 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003504 Numer CAS: 7757-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9 Klasyfikacja Merck : 12,08829 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (dried substance) | 98.5 - 101.0 % |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Identification (SO4) | Passes test |
Identification (Na) | Passes test |
pH (25°C; 5 %) | 5.2 - 8.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Loss on drying (130°C) | Max. 0.5 % |
Loss on ignition (800°C) | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 25 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |