Drukuj
Siarczan(VI) sodu, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06649.0500 1.06649.1000 1.06649.5000 1.06649.9025
1.06649.0500EA 157 PLN
1.06649.0500 1.06649.1000 1.06649.5000 1.06649.9025
Siarczan(VI) sodu, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 888
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)