Drukuj
Siarczan(VI) sodu ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
0313.0500EA 158 PLN
0313.0500 0313.1000 0313.5000 0313.9025
Siarczan(VI) sodu ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 888
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.0 %
Calcium, Magnesium and R2O3 Precipitate max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Potassium (K) (by AAS) max. 0.01 %
Loss on Ignition max. 0.5 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 0.5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Nitrogen Compounds (as N) max. 5