Drukuj
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
A19890.0B A19890.0I A19890.36
A19890.0BEA 256 PLN
A19890.0B A19890.0I A19890.36
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99%
Siarczan(VI) sodu
Purity: 99% CAS No.: 7757-82-6 Molecular Formula: Na2O4S Formula Weight: 142.04 Refractive Index: 1.484 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8680 MDL No.: MFCD00003504
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 884 °C
Gęstość: 2.680
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 14,8680
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM