Siarczan(VI) sodu, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
87611.06
87611.14
87611.22
87611.06EA
614
PLN
87611.06
87611.14
87611.22
Siarczan(VI) sodu, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Siarczan(VI) sodu
Purity: 99.99%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2O4S
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder/chunks
Density: 2.680
Refractive Index: 1.4840
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Formuła:
Na₂SO₄ MW: 142.04 g/mol Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 884 °C Gęstość: 2.680 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003504 Numer CAS: 7757-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9 Klasyfikacja Merck : 14,8680 |