Siarczan(VI) sodu ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9955%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2SO4
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder
Density: 2.680
Refractive Index: 1.484
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Formuła:
Na₂SO₄ Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 884 °C Gęstość: 2,680 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003504 Numer CAS: 7757-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9 Klasyfikacja Merck : 14,8680 |