Drukuj
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99+%, granular ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
354250010 354250025 354250100
ACRO354250010EA 260 PLN
ACRO354250010 ACRO354250025 ACRO354250100
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99+%, granular ACS
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: >1700 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 884 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granules
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm