Drukuj
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
196640010 196640025 196640250 196640050 196640251
ACRO196640010EA 160 PLN
ACRO196640010 ACRO196640025 ACRO196640250 ACRO196640050 ACRO196640251
Siarczan(VI) sodu, anhydrous 99%, extra pure
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 884 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Water ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm