Drukuj
siarczan (VI) litu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
62613-1KG 62613-250G
SIAL62613-1KGEA 1310 PLN
SIAL62613-1KG SIAL62613-250G
siarczan (VI) litu, Sigma-Aldrich®
siarczan (VI) litu
Formuła: Li₂O₄S
MW: 109.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 1377
Temp. topnienia: 859
Gęstość: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011086
Numer CAS: 10377-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4
Klasyfikacja Merck : 12,05569