siarczan (VI) litu, bezwodny ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44352.14
44352.22
44352.14EA
1600
PLN
44352.14
44352.22
siarczan (VI) litu, bezwodny ≥99.99% (metals basis)
siarczan (VI) litu
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: Coarse Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formuła:
Li₂O₄S Temp. Wrzenia: 1377 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 845 °C Gęstość: 2,22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011086 Numer CAS: 10377-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4 Klasyfikacja Merck : 14,5541 |