siarczan (VI) litu, anhydrous ≥99.7% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13404.30
13404.A1
13404.A7
13404.30EA
586
PLN
13404.30
13404.A1
13404.A7
siarczan (VI) litu, anhydrous ≥99.7% (metals basis)
siarczan (VI) litu
Purity: 99.7%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formuła:
Li₂O₄S MW: 109.95 g/mol Temp. Wrzenia: 1377 Temp. topnienia: 845 °C Gęstość: 2.22 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011086 Numer CAS: 10377-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4 Klasyfikacja Merck : 14,5541 |