Drukuj
siarczan (VI) litu, anhydrous 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 577 PLN
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
siarczan (VI) litu, anhydrous 99%, extra_pure
siarczan (VI) litu
Formuła: Li₂O₄S
MW: 109.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 1377
Temp. topnienia: 859 °C
Gęstość: 2.22 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011086
Numer CAS: 10377-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4
Klasyfikacja Merck : 12,05569
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %