Drukuj
Disiarczan(IV) disodu for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223070010 223075000 223070025
ACRO223070010EA 302 PLN
ACRO223070010 ACRO223075000 ACRO223070025
Disiarczan(IV) disodu for analysis
Disiarczan(IV) disodu
Formuła: Na₂S₂O₅
Gęstość: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7681-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-548-0
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,08731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %