Drukuj
siarczan (IV) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
71988-1KG 71988-250G
SIAL71988-1KGEA 938 PLN
SIAL71988-1KG SIAL71988-250G
siarczan (IV) sodu, Sigma-Aldrich®
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Temp. topnienia: > 500 °C
Gęstość: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 13,08757