Drukuj
siarczan (IV) sodu 95.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
28130.292EA 245 PLN
28130.292 28130.260 28130.460
siarczan (IV) sodu 95.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Temp. topnienia: > 500 °C
Gęstość: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 13,08757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Solution S1 Passes test Ph.Eur.
Colouration (10 %; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Se (Selenium) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test