Drukuj
siarczan (IV) sodu 95.0-100.5%, purified
Dostawca: VWR Chemicals
28126.297EA 120 PLN
28126.297 28126.366 28126.460
siarczan (IV) sodu 95.0-100.5%, purified
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Temp. topnienia: > 500 °C
Gęstość: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 13,08757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm