siarczan (IV) sodu, bezwodny 95.0-100.5% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
28125.294EA
242
PLN
28125.294
28125.363
28125.465
siarczan (IV) sodu, bezwodny 95.0-100.5% Ph. Eur.
siarczan (IV) sodu
Formuła:
Na₂SO₃ Temp. topnienia: > 500 °C Gęstość: 2,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003503 Numer CAS: 7757-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Klasyfikacja Merck : 13,08757 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (at filling) | 95.0 - 100.5 % |
Appearance | White/almost white powder |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Solution S1 | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
S2O3 (Thiosulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Se (Selenium) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 25 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Residual solvents | Passes test |