siarczan (IV) sodu, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06657.0500
1.06657.1000
1.06657.5000
1.06657.9050
1.06657.0500EA
207
PLN
1.06657.0500
1.06657.1000
1.06657.5000
1.06657.9050
siarczan (IV) sodu, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
siarczan (IV) sodu
Formuła:
Na₂SO₃ Temp. topnienia: > 500 °C Gęstość: 2,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003503 Numer CAS: 7757-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Klasyfikacja Merck : 13,08757 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 126.04 g/mol |
Bulk Density | 1480 kg/m3 |
Density | 2.63 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |