siarczan (IV) sodu, bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
A17933.0CEA
2520
PLN
A17933.0C
A17933.0E
A17933.36
siarczan (IV) sodu, bezwodny 98%
siarczan (IV) sodu
Purity: 98%
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Melting Point:
Formuła:
Na₂SO₃ Gęstość: 2,633 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003503 Numer CAS: 7757-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Klasyfikacja Merck : 14,8682 |