Drukuj
siarczan (IV) sodu ≥98.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
13454.36 13454.A3 13454.A9
13454.36EA 344 PLN
13454.36 13454.A3 13454.A9
siarczan (IV) sodu ≥98.0% ACS
siarczan (IV) sodu
Purity: 98.0% min CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Physical Form: Granular Density: 2.633 Appearance: White Melting Point: 500° dec. Solubility: Soluble in water, glycerol. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Photographic developers, generating SO2, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
Formuła: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Temp. topnienia: >500 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.633
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 14,8682