siarczan (IV) sodu, anhydrous 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424430010
424430025
424432500
ACRO424430010EA
336
PLN
ACRO424430010
ACRO424430025
ACRO424432500
siarczan (IV) sodu, anhydrous 98+% ACS
siarczan (IV) sodu
Formuła:
Na₂SO₃ MW: 126.04 g/mol Temp. topnienia: >500 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.63 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003503 Numer CAS: 7757-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Klasyfikacja Merck : 13,08757 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥98.0 % |
Free acid | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Titrable free base | ≤0.03 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |