Drukuj
siarczan (IV) sodu, bezwodny 98.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
219270010 219270250 219270050 219272500
ACRO219270010EA 349 PLN
ACRO219270010 ACRO219270250 ACRO219270050 ACRO219272500
siarczan (IV) sodu, bezwodny 98.5% for analysis
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
Gęstość: 2,63 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 13,08757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm