siarczan (IV) sodu, bezwodny 97%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
196630010
196630025
196630100
ACRO196630010EA
271
PLN
ACRO196630010
ACRO196630025
ACRO196630100
siarczan (IV) sodu, bezwodny 97%, extra pure
siarczan (IV) sodu
Formuła:
Na₂SO₃ Gęstość: 2,63 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003503 Numer CAS: 7757-83-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Klasyfikacja Merck : 13,08757 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Iodimetric | ≥96.0 % |
pH | 8.5 to 10.5 (5 % solution) |
Sodium chloride (NaCl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |