Wodorosiarczek sodu, anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium hydrogen sulphide
CAS No.: 16721-80-5
Molecular Formula: NaHS, may contain other sulfide phases
Formula Weight: 56.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.79
Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Off-white
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 350°
UN No.: 2318
MDL No.: MFCD00011124
In paper pulping, in dyestuffs processing, in rayon and cellophane desulfurizing, in unhairing hides and as a bleaching reagent
Formuła:
HNaS Temp. topnienia: 350 °C Gęstość: 1,79 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011124 Numer CAS: 16721-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 240-778-0 Jednostka: 2318 ADR: 4.2,II Klasyfikacja Merck : 12,08730 |