Drukuj
tiocyjanian sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
467871-50G 467871-250G
SIAL467871-50GEA 680 PLN
SIAL467871-50G SIAL467871-250G
tiocyjanian sodu, Sigma-Aldrich®
tiocyjanian sodu
Formuła: NaSCN
Temp. topnienia: 287 °C
Gęstość: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011123
Numer CAS: 540-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-754-4
Klasyfikacja Merck : 13,09401