tiocyjanian sodu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11867.0B
A11867.0I
A11867.30
A11867.0BEA
564
PLN
A11867.0B
A11867.0I
A11867.30
tiocyjanian sodu 96%
tiocyjanian sodu
Purity: 96%
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Formuła:
NaSCN Temp. topnienia: 287 °C Gęstość: 1,74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011123 Numer CAS: 540-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-754-4 Klasyfikacja Merck : 14,9327 |