tiocyjanian sodu ≥98.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium rhodanide
33388.36
33388.A3
33388.22
33388.36EA
774
PLN
33388.36
33388.A3
33388.22
tiocyjanian sodu ≥98.0% ACS
tiocyjanian sodu
Purity: 98.0% min
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Physical Form: Crystalline/Chunks
Density: 1.74
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Formuła:
NaSCN MW: 81.07 g/mol Temp. topnienia: 287 Gęstość: 1.74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011123 Numer CAS: 540-72-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-754-4 Klasyfikacja Merck : 14,9327 |