Drukuj
tiocyjanian sodu 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium rhodanide
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 391 PLN
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
tiocyjanian sodu 98%, extra pure
tiocyjanian sodu
Formuła: NaSCN
Temp. topnienia: 287 °C
Gęstość: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011123
Numer CAS: 540-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-754-4
Klasyfikacja Merck : 13,09401
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm