Drukuj
nadtlenosiarczan disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
71889-1KG 71889-5KG
SIAL71889-1KGEA 1830 PLN
SIAL71889-1KG SIAL71889-5KG
nadtlenosiarczan disodu, Sigma-Aldrich®
nadtlenosiarczan disodu
Formuła: Na₂S₂O₈
MW: 238.11 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003501
Numer CAS: 7775-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1
Jednostka: 1505
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08729