Drukuj
nadtlenosiarczan disodu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
28000.236EA 128 PLN
28000.236 28000.293 28000.460
nadtlenosiarczan disodu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
nadtlenosiarczan disodu
Formuła: Na₂S₂O₈
MW: 238.11 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003501
Numer CAS: 7775-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1
Jednostka: 1505
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119495975-15
Klasyfikacja Merck : 13,08729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm