nadtlenosiarczan disodu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06609.0500
1.06609.1000
1.06609.9025
1.06609.5000
1.06609.0500EA
167
PLN
1.06609.0500
1.06609.1000
1.06609.9025
1.06609.5000
nadtlenosiarczan disodu, EMSURE® for analysis, Supelco®
nadtlenosiarczan disodu
Formuła:
Na₂S₂O₈ Temp. topnienia: 100 °C Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003501 Numer CAS: 7775-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1 Jednostka: 1505 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,08729 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) | ≥ 99.0 % |
Identity | passes test |
Chloride (Cl) | ≤ 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.003 % |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.05 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.0001 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Loss on drying (105 °C; 3 hours) | ≤ 0.05 % |