nadtlenosiarczan disodu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
54100.A1
54100.A7
54100.A1EA
460
PLN
54100.A1
54100.A7
nadtlenosiarczan disodu 98
nadtlenosiarczan disodu
Purity: 98%
CAS No.: 7775-27-1
Molecular Formula: Na2S2O8
Formula Weight: 238.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.40
Merck Reference: 14,8656
UN No.: 1505
MDL No.: MFCD00003501
Formuła:
Na₂S₂O₈ MW: 238.11 g/mol Temp. topnienia: 100 Gęstość: 2.40 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003501 Numer CAS: 7775-27-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1 Jednostka: 1505 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,8656 |