Drukuj
nadtlenosiarczan disodu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 443 PLN
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
nadtlenosiarczan disodu 98+%
nadtlenosiarczan disodu
Formuła: Na₂S₂O₈
MW: 238.11 g/mol
Temp. topnienia: 100
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003501
Numer CAS: 7775-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1
Jednostka: 1505
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %