Drukuj
Disiarczan(IV) disodu ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27921.298EA 234 PLN
27921.298 27921.367
Disiarczan(IV) disodu ≥97%, GPR RECTAPUR®
Disiarczan(IV) disodu
Formuła: Na₂S₂O₅
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7681-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Klasyfikacja Merck : 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm