Drukuj
Disiarczan(IV) disodu ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27920.295EA 300 PLN
27920.295 27920.460
Disiarczan(IV) disodu ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Disiarczan(IV) disodu
Formuła: Na₂S₂O₅
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7681-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Klasyfikacja Merck : 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm