Disiarczan(IV) disodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17351.0C
A17351.0E
A17351.36
A17351.0CEA
1180
PLN
A17351.0C
A17351.0E
A17351.36
Disiarczan(IV) disodu ≥97%
Disiarczan(IV) disodu
Purity: 97%
CAS No.: 7681-57-4
Molecular Formula: Na2O5S2
Formula Weight: 190.10
Odour: Like rotten eggs
pH: 3.5-5.0
Melting Point:
Formuła:
Na₂S₂O₅ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,480 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167602 Numer CAS: 7681-57-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Klasyfikacja Merck : 14,8638 |