Drukuj
Disiarczan(IV) disodu, bezwodny 97%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
171490025 171490100
ACRO171490025EA 319 PLN
ACRO171490025 ACRO171490100
Disiarczan(IV) disodu, bezwodny 97%, extra pure
Disiarczan(IV) disodu
Formuła: Na₂S₂O₅
Gęstość: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7681-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Klasyfikacja Merck : 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Thiosulphate (S2O3) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤10 ppm