Drukuj
Ditionian(III) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium hydrosulphite
71699-1KG 71699-250G 71699-50G
SIAL71699-1KGEA 1150 PLN
SIAL71699-1KG SIAL71699-250G SIAL71699-50G
Ditionian(III) sodu, Sigma-Aldrich®
Ditionian(III) sodu
Formuła: Na₂S₂O₄
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011640
Numer CAS: 7775-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-890-0
Jednostka: 1384
ADR: 4.2,II
Klasyfikacja Merck : 13,08700