Ditionian(III) sodu ≥85%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium hydrosulphite
33381.A1
33381.14
33381.22
33381.A1EA
703
PLN
33381.A1
33381.14
33381.22
Ditionian(III) sodu ≥85%, tech.
Ditionian(III) sodu
Purity: 85+%
CAS No.: 7775-14-6
Molecular Formula: Na2S2O4
Formula Weight: 174.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8626
UN No.: 1384
MDL No.: MFCD00011640
Formuła:
Na₂S₂O₄ Gęstość: 2,19 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011640 Numer CAS: 7775-14-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-890-0 Jednostka: 1384 ADR: 4.2,II Klasyfikacja Merck : 14,8626 |