Drukuj
Ditionian(III) sodu ∼ 85% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium hydrosulphite
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 439 PLN
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Ditionian(III) sodu ∼ 85% tech.
Ditionian(III) sodu
Formuła: Na₂S₂O₄
Gęstość: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011640
Numer CAS: 7775-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-890-0
Jednostka: 1384
ADR: 4.2,II
Klasyfikacja Merck : 13,08700
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %