Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 286 PLN
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
tiosiarczan (VI) sodu, Supelco®
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844