Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous, Reagent Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
0393-2.5KGEA 1910 PLN
0393-2.5KG 0393-500G
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous, Reagent Grade
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%