tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17629.0E
A17629.36
A17629.0EEA
874
PLN
A17629.0E
A17629.36
tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny 99%
tiosiarczan (VI) sodu
Purity: 99%
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00003499
Formuła:
Na₂S₂O₃ Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 48 °C Gęstość: 1,667 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003499 Numer CAS: 7772-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 Klasyfikacja Merck : 14,8694 |