Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous 98.5%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
202870010 202870025 202875000 202870100
ACRO202870010EA 271 PLN
ACRO202870010 ACRO202870025 ACRO202875000 ACRO202870100
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous 98.5%, extra_pure
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤2 % (105°C, 2 h)
pH 6.0 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤1 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm