Drukuj
Siarczek disodu 90+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Siarczek sodu
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 773 PLN
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Siarczek disodu 90+%, pure
Siarczek disodu
Formuła: Na₂S
MW: 78.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 174
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003498
Numer CAS: 1313-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1385
ADR: 4.2 II
REACH: 01-2119513694-38
Klasyfikacja Merck : 12,08830
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %