Siarczek litu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
12839.04EA
439
PLN
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
Siarczek litu ≥99.9% (metals basis)
Siarczek litu
Purity: 99.9%
CAS No.: 12136-58-2
Molecular Formula: Li2S
Formula Weight: 45.95
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 1.66
Appearance: Yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 900-975°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00011085
Formuła:
Li₂S MW: 45.95 g/mol Temp. Wrzenia: 1527 Temp. topnienia: 900…975 °C Gęstość: 1.66 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011085 Numer CAS: 12136-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-228-1 Jednostka: 3134 ADR: 4.3 II |