Dipotassium hexachlororhenate 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium hexachlororhenate(IV)
62113.03
62113.06
62113.03EA
1090
PLN
62113.03
62113.06
Dipotassium hexachlororhenate 99,9 Metals basis
Dipotassium hexachlororhenate
Purity: 99.9%
CAS No.: 16940-97-9
Molecular Formula: Cl6K2Re
Formula Weight: 477.12
Physical Form: Crystalline
Density: 3.34
Appearance: Yellow to green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00058746
Formuła:
Cl₆K₂Re MW: 477.12 g/mol Gęstość: 3.34 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058746 Numer CAS: 16940-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 241-008-6 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |