Tetrachloropalladian disodu hydrat (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11886.04
11886.09
11886.18
11886.04EA
2290
PLN
11886.04
11886.09
11886.18
Tetrachloropalladian disodu hydrat (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Tetrachloropalladian disodu hydrat
Purity: 99.95%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Formuła:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003487 Numer CAS: 13820-53-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-502-6 |